Learn More
Crotonaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10012000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10012000 500 mL Flacon en verre 500mL
10327480 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10012000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4170-30-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4170-30-3
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00007003
Clé InChI MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Synonyme crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal
CID PubChem 447466
ChEBI CHEBI:41607
Nom IUPAC (E)-but-2-énal
SMILES CC=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Crotonaldehyde
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -74.0°C
Densité 0.8580g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 103.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.4355 to 1.4375
Quantité 500 mL
Beilstein , 728
Merck Index 15, 2587
Gravité spécifique 0.858
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone
Viscosité 0.27 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crotonaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.