Learn More
Anhydride crotonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Crotonic anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Formule moléculaire | C8H10O3 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+ |
| SMILES | C\C=C\C(=O)OC(=O)\C=C\C |
| Nom IUPAC | [(E)-but-2-énoyl] (E)-but-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.16 |
| Poids de la formule | 154.063 |