Learn More
Chlorure de crotonyle, 90+ %, le reste étant principalement de l’isomère cis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444714 500 g 500g
11424714 25 g 25g
11434714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444714 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13710.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de crotonyle est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Le chlorure de crotonoyle a été utilisé dans la synthèse de l’α,β-ester non saturé.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Stockez loin de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-35-4
Formule moléculaire C4H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 104.533
Numéro MDL MFCD00000734
Clé InChI RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonyme crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
CID PubChem 643131
Nom IUPAC Chlorure de (E)-2-buténoyle
SMILES CC=CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Crotonyl chloride
Densité 1.091
Point d’ébullition 121°C to 123°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Acrid
Notes de pourcentage du dosage reste principalement l’isomère cis
Indice de réfraction 1.46
Quantité 500 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 506118
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté ≥90%