Learn More
Chlorure de crotyle, 70 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796551 500 mL Flacon en verre 500mL
10417560 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154805000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 591-97-9 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Crotyl chloride
Note relative au nom tech., 70%
CAS 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3
Point de fusion -65.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 85.0°C
Point d’éclair −15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 65% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7Cl
Formule linéaire CH3CH=CHCH2Cl
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4360
Numéro MDL MFCD00000987
Quantité 500 mL
Beilstein 01, II, 176
Merck Index 15, 2130
Gravité spécifique 0.92
Synonyme 1-Chloro-2-butene
Informations sur la solubilité Solubility in water:+/- 14g/L (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Viscosité 0.46 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crotyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.