Learn More
Nickel Electro™ Creusets de forme haute sans couvercle
Code produit 11409579 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11409579 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11409579 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.55€
    13.65€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    12% de réduction
En stock
Fabriqués en nickel hautement résistant aux produits chimiques et à faible alliage. Les creusets de forme haute sans couvercle de Nickel Electro™ sont économiques et commercialement purs avec une conductivité thermique élevée.
Forme haute, sans couvercle.
  • Convient pour les alcalis forts et l’acide phosphorique.
  • Résistant au HF et au Cl2 en dessous de 500°C et au HCl.
  • La capacité et les dimensions sont approximatives.
  • Épaisseur : 0,
Spécification
Description Nickel 201
Matériau Nickel
Température max. (métrique) 350°C
Quantité Chaque
Capacité (métrique) 30 mL
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (métrique) 40 mm