Learn More
Bochem™ Pinces de creuset
Code produit 10140241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10140241 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140241 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.35€
    36.24€ / 1 pièces
    Économisez 24.11€
    39% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Les pinces de creuset Bochem™ sont des pinces en acier inoxydable de type robuste.
  • Acier inoxydable
  • Type robuste
Spécification
Description Diamètre max. :400 mm ; diamètre min. :8mm
Longueur (métrique) d’ouverture 270 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)