Learn More
Bochem™ Pinces de creuset
Code produit 10376141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10376141 220 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10376141 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 2141
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pince creuset BioChem™ - Outil de type ciseaux avec pinces concaves qui permettent à l’utilisateur de saisir un creuset chaud, un flacon, une capsule d’évaporation ou un petit bécher.
  • Manipulation des creusets
  • Type robuste
  • En acier inoxydable poli par électrolyse.
Spécification
À utiliser avec (application) Manipulation de creusets chauds, flacons, capsules d’évaporation, petits béchers
Type de pointe Pinces concaves
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type Pinces de creuset