Learn More
MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP)
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.66% |
| CAS | 309247-84-5 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 959.1 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.70 mM∣Need ultrasonic) |