Learn More
Welch™ Pompe à vide à palettes rotatives à entraînement direct CRVpro™
Code produit 16258250 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Déplacement d’air:
10,7 CFM, 305 l/min
15,3 CFM, 436 l/min
18,4 CFM, 551 l/min
2,8 CFM, 78 l/min
3,5 CFM, 100 l/min
4,7 CFM, 133 l/min
Dimensions (L x l x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 in
22,4 x 8,1 x 11,4 in
Poids (impériale):
46,3 lb
48,5 lb
49,6 lb
81,6 lb
84,9 lb
87 lb
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Déplacement d’air Dimensions (L x l x H) Poids (impériale) Conditionnement
16258250 CRVpro 30 18,4 CFM, 551 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 87 lb 1 pièce
16228250 CRVpro 4 2,8 CFM, 78 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 46,3 lb 1 pièce
15706275 CRVpro 6 3,5 CFM, 100 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 48,5 lb 1 pièce
15852782 CRVpro 8 4,7 CFM, 133 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 49,6 lb 1 pièce
16238250 CRVpro 16 10,7 CFM, 305 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 81,6 lb 1 pièce
16248250 CRVpro 24 15,3 CFM, 436 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 84,9 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16258250 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 330200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00€
    5321.95€ / 1 pièces
    Économisez 698.05€
    11% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe à vide robuste CRVpro appartient à la nouvelle génération de pompes à palettes rotatives à deux étages à haute performance Welch.
  • Pompe à vide rotative à deux étages Welch Gardner Denver CRVpro
  • La pompe à vide robuste CRVpro appartient à la nouvelle génération de pompes à palettes rotatives à deux étages à haute performance Welch.
  • La pompe s’imprime avec sa longue durée de vie, sa fiabilité absolue et ses faibles exigences d’entretien.
  • Ceci a été permis grâce à 3 innovations majeures :
    • Sa faible température de fonctionnement, qui ralentit les processus de corrosion potentiels et réduit la consommation d’huile.
    • Son grand réservoir d’huile assure une faible concentration chimique, ce qui contribue à la prolongation des intervalles d’échange d’huile.
    • Son revêtement intérieur spécial augmente la résistance chimique de la pompe.
  • Livraison : Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage
Régime moteur 1450 tr/min
Certifications/Conformité cUL et CE
Dimensions (L x l x H) 22,4 x 8,1 x 11,4 in
Modèle CRVpro 30
Poids (impériale) 87 lb
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide rotative
Déplacement d’air 18,4 CFM, 551 l/min
Pression maximale 3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 torr)
Tension 230 V