Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur mi-bras bleu Cryo-Gloves™
Product Code. 11813801
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Unit Size:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
11813801 Grande 1 paire
11803801 Moyen 1 paire
16002232 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Product Code. 11813801 Supplier Tempshield™ Supplier No. MAL
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur mi-bras
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Grande
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 13,3 à 15,5 in
Longueur (métrique) 33,5 à 39,5 cm