Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur mi-bras bleu Cryo-Gloves™
Code produit p-7219195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11803801 Moyen 1 paire
11813801 Grande 1 paire
16002232 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Code produit 11803801 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur MAM
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur mi-bras
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Moyen
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 13,3 à 15,5 in
Longueur (métrique) 33,5 à 39,5 cm