Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Gants™ Bleu Imperméable Longueur Coude Gants cryogéniques
Code produit 11853801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11853801 Moyen 1 paire
11893811 Grande -
11873881 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Code produit 11853801 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur EBMWP
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur coude
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions Moyen
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 17,3 à 19,8 in
Longueur (métrique) 44 à 50 cm