Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Gants™ Bleu Imperméable Longueur Coude Gants cryogéniques
Code produit p-7219185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11853801 Moyen 1 paire
11893811 Grande -
11873881 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Code produit 11853801 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur EBMWP
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur coude
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques étanches
Dimensions Moyen
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 17,3 à 19,8 in
Longueur (métrique) 44 à 50 cm