Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques bleus étanches à mi-bras de longueur Cryo-Gloves™
Description
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420, EN 511 |
| Description | Longueur mi-bras |
| Couleur | Bleu |
| Finition externe | Grip Pattern |
| Hand | Spécifique |
| Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
| Dimensions | Moyen |
| Norme EN388 | Oui |
| À utiliser avec (application) | Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures |
| Séries | Cryo-gants™ |
| Afficher plus |