Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur à mi-bras
Code produit 12763847 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
1 paire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12763847 L 1 paire
15383194 S 1 paire
14835061 M 1 paire
15639316 XL 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12763847 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189562
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
  • Confortables, légers, protection perméable à l’air
  • Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
  • Disponible en plusieurs tailles
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Description Longueur mi-bras
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Dimensions L
À utiliser avec (application) Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,6 cm