Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de marqueurs cryogéniques
Code produit 15289134 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Multi-couleur
Noir
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15289134 Multi-couleur 4 pièces
15611105 Noir 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15289134 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.65€
    61.51€ / 4 pièces
    Économisez 5.14€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
Marquez les cryotubes à -200°C (-328°F) à l’aide du kit de marqueurs cryogéniques Thermo Scientific™. L’encre est à séchage rapide, antimaculante et permanente.
  • Kit multicolore comprenant quatre marqueurs à pointe fine à encre noire, bleue, verte et rouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cryo Marker Pen Set
Gamme de températures -200°C (-328°F)
Couleur Multi-couleur
À utiliser avec (équipement) Cryotubes et boîtes
Capacité Flacons