Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Tubes en polypropylène de 1 mL à fond conique avec bouchon fileté interne
Code produit 10512511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Naturel
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Filetés
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Type de bouchon Conditionnement
10512511 Naturel Filetés 500 pièces
10491711 Naturel Bouchon à vis 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512511 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 123263
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
En PP de qualité supérieure garantissant une haute résistance thermique.
  • Le filetage interne est équipé d’un joint en silicone
  • Avec zone d’écriture sur le dia. int. et base en étoile
  • Stérile
  • Apyrogènes et non toxiques
  • Comprend 150 inserts pour bouchon blancs
  • Dia. x hauteur : 12.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sans surface d'écriture
Couleur de bouchon Naturel
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (métrique) 1 mL
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Interne
Comprend Base de pieds en forme d’étoile, surface d’écriture d’identification et 150 inserts pour bouchons blancs
Longueur (métrique) 48 mm
Stérilité Stérile
Graduated Yes
Type de bouchon Filetés
Diamètre (métrique) 12,5 mm
Type de produit Tube de stockage cryogénique