Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage externe
Code produit 10094420
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
4 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
10094420 2 ml Naturel 500 pièces
10440951 2 ml Bleu 500 pièces
10593991 2 ml Vert 500 pièces
10309530 2 ml Jaune 500 pièces
10034290 4 mL Bleu 300 pièces
10552681 4 mL Vert 300 pièces
10369620 2 ml Rouge 500 pièces
10635561 4 mL Rouge 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10094420 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 126263
Fabriqués en PP de haute qualité pour plus de robustesse et une résistance thermique élevée. Les tubes cryogéniques Greiner BioOne™ Cryo.s avec filetage externe supportent une plage de températures allant de –196 à +100°C.
  • Exempt d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
  • Stérile, apyrogène, non cytotoxique,  aucune trace de métaux lourds
  • Marquage CE  (CE/IVD)
  • Par mesure de sécurité Cryo.s doit être conservé dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse plutôt qu'en phase liquide (azote liquide).
  • Convient à l’expédition par voie aérienne
  • Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
  • 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
  • Convient pour un stockage à -20 °C, -80 °C et en phase vapeur de LN2
  • Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
  • Qualité médicale ultra-pure, USP polypropylène certifié classe VI sans substances lixiviables
  • Boîtes de stockage d’accessoires et racks de travail disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de stockage cryogénique
Couleur de bouchon Naturel
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Forme du fond Rond (Pied en étoile)
Matériau Polypropylène
Comprend Inserts de bouchon supplémentaires
Plage de températures (métrique) -196°C à +100°C
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Matériau du bouchon HDPE