Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage externe
Description
- Exempt d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
- Stérile, apyrogène, non cytotoxique, aucune trace de métaux lourds
- Marquage CE (CE/IVD)
- Par mesure de sécurité Cryo.s doit être conservé dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse plutôt qu'en phase liquide (azote liquide).
- Convient à l’expédition par voie aérienne
- Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
- 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
- Convient pour un stockage à -20 °C, -80 °C et en phase vapeur de LN2
- Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
- Qualité médicale ultra-pure, USP polypropylène certifié classe VI sans substances lixiviables
- Boîtes de stockage d’accessoires et racks de travail disponibles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de stockage cryogénique |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Forme du fond | Rond (Pied en étoile) |
| Matériau | Polypropylène |
| Comprend | Inserts de bouchon supplémentaires |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +100°C |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |