Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage interne
Code produit 10450181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 ml
5 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Forme du fond:
Fond conique ; base à pied en forme d’étoile
Fond rond ; base à pied en forme d’étoile
Rond
Rond (Pied en étoile)
Rond (autostable)
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Forme du fond Conditionnement
10450181 5 mL Bleu Rond 300 pièces
10627671 1 mL Bleu Fond conique ; base à pied en forme d’étoile 500 pièces
10401721 1 mL Vert Fond conique ; base à pied en forme d’étoile 500 pièces
10617671 1 mL Jaune Rond 500 pièces
10329910 2 ml Bleu Rond 500 pièces
10686321 2 ml Vert Rond (Pied en étoile) 500 pièces
10175970 2 ml Rouge Rond 500 pièces
10147480 2 ml Rouge Rond (Pied en étoile) 500 pièces
10563821 2 ml Jaune Rond (autostable) 500 pièces
10459990 5 mL Rouge Rond 300 pièces
10175350 5 mL Naturel Rond 300 pièces
10063950 2 ml Jaune Rond (Pied en étoile) 500 pièces
10701391 2 ml Naturel Fond rond ; base à pied en forme d’étoile 500 pièces
10731201 2 ml Jaune Rond 500 pièces
10033990 2 ml Bleu Rond (Pied en étoile) 500 pièces
10462481 1 mL Rouge Fond conique ; base à pied en forme d’étoile 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10450181 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 124274
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-04-2027
Fabriqués en PP de haute qualité pour plus de robustesse et une résistance thermique élevée. Les tubes cryogéniques Greiner BioOne™ Cryo.s avec filetage interne supportent une plage de températures allant de -196 à +121°C.
  • Exempts d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
  • Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques, ne contiennent aucun métal lourd
  • Marquage CE (CE / IVD)
  • Par mesure de sécurité, les tubes Cryo.s doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
  • Conviennent à l’expédition par voie aérienne
  • Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
  • 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
  • Conviennent au stockage à -20°C, -80°C et en phase vapeur du LN2
  • Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
  • Qualité médicale ultra-pure, PP certifié USP classe VI sans élément lixiviable
  • Boîtes de stockage d’accessoires et portoirs de travail disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 5 mL
Forme du fond Rond
Matériau Polypropylène
Type de filetage Internal
Comprend Zone d'écriture, inserts de capuchon
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de produit Tube de stockage cryogénique