Learn More
Thermo Scientific™ Pince cryogénique
Code produit 12780348 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
1 lb.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
12780348 1 lb. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12780348 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.45€
    199.67€ / 1 pièces
    Économisez 31.78€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Récupérez en toute sécurité les produits de stockage de cryoconservation à l’aide de la pince cryogénique Thermo Scientific™.
 Shipping dimensions: 12 x 7 x 6 in. box.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince cryogénique
Type Pince cryogénique
À utiliser avec (équipement) Tous les congélateurs CryoMed contrôlés
Poids (impériale) 1 lb.