Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F101h Grille de congélation maximale
Code produit 17896358 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (2 po)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17896358 Boîtes (2 po) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17896358 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001092210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    204.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    8% de réduction
En stock
Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un déplacement facile des boîtes d’échantillons
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur à ultra-haute température repose sur l'utilisation de boîtes de stockage. Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.
  • Dimensions maximales de la boîte : 136 x 136 mm
  • Pour le congélateur ULT : CryoCube F101h (à partir du 4e trimestre 2023) (max. 3 racks, max. 36 boîtes) plus 30 boîtes avec rack standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Argent
Capacité Boîtes (2 po)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 12 positions
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 307 mm
Type de produit Rack avec tiroir
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 337 mm
Array 6 x 2
Largeur (métrique) 140 mm