Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Congélateur ULT F101h
Code produit 17815978 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17815978 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17815978 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur F101340061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10725.00€
    9777.00€ / 1 pièces
    Économisez 948.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le CryoCube Le congélateur à ultra-basse température (ULT) F101h est idéal pour le stockage sous paillasse de petits échantillons. En assurant des températures °fiables de -80 °C dans un format compact, le CryoCube Le F101h offre un stockage d'échantillons sûr et durable.
  • Les panneaux d’isolation sous vide permettent d’augmenter la capacité interne avec le même encombrement que les congélateurs à mousse traditionnels
  • Les portes intérieures sont munies de joints et isolées, créant ainsi deux compartiments séparés et minimisant les pertes d'air froid pendant que vous accédez à vos échantillons.
  • Panneau de commande et statut des alarmes à ampoules LED faciles à lire
  • Ventilation spéciale sous vide avec piston disposé ergonomiquement pour permettre un accès immédiat à votre congélateur
  • Les portes intérieures peuvent être retirées rapidement et sans outils pour un dégivrage plus facile et plus rapide
  • Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier avec revêtement par pulvérisation
  • Des joints d'étanchéité extérieurs spéciaux pour basses températures permettent aux joints de rester flexibles à -86 °C et empêchent la formation de glace, facilitant ainsi l'accès aux échantillons.
  • Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur ultra-basse température
Capacité (impériale) 3,6 pies cúbicos
Capacité (métrique) 101 L
Gamme de températures -50° C a -86° C
Modèle de porte extérieur (1), intérieur (2)
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Isolation ___VIP, mousse de polyuréthane
Étagères 1
Certifications/Conformité CE
Modèle Sous la paillasse
Affichage LCD
Eau réfrigérée Sexe
Options de surveillance Módulo de alarma, batería de respaldo
Ampérage 10 A
Type de prise UE
Tension 230 V
Compresseur Grade industriel
Réfrigérant R290/R170
Capacité Colecciones de muestras pequeñas