Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Congélateur F440n ULT, 440 L, AC , DoLe, 5, (EU/GB), système de sauvegarde CO 2
GREENER_CHOICE
Code produit 17258479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
440 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17258479 440 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17258479 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur F440302031
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F440 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons. Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échant
CryoCube™ F440n, 440 L, interface classique, liquides de refroidissement verts, refroidissement de l’air, 5 étagères
  • Volume : 440 L (15,5 pi3), par exemple jusqu’à 32 000 échantillons
  • Isolation efficace, composée de panneaux d’isolation traditionnels (version n) et d’isolation sous vide (version h), permet d’économiser de l’énergie
  • L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
  • Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
  • Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
  • Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
  • Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
  • Refroidissement par air
  • Intérieur en acier inox pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; extérieur en acier revêtu de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateurs
Capacité (impériale) 15,5 pi3
Capacité (métrique) 440 L
Porte intérieure 5
Côté charnière Droite
Isolation Mousse en polyuréthane
Étagères 5
Affichage Interface classique
Roulettes Oui
Ports 2
Dimensions (P x l x H) extérieures 89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 po)
Dimensions (P x l x H) intérieures 57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 po)
Encombrement (métrique) 95,5 x 89,8 cm
Enregistreur graphique Non
Ampérage 7 A
Type de prise EU, UK
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 8300 W
Réfrigérant R290/R170
Capacité du portoir 20