Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F440n ULT, 440 L, AC, DoLe, 5, (UE/GB)
Description
CryoCube™ F440n, 440 L, interface classique, liquides de refroidissement verts, refroidissement de l’air, 5 étagères
- Volume : 440 L (15,5 pi3), par exemple jusqu’à 32 000 échantillons
- Isolation efficace, composée de panneaux d’isolation traditionnels (version n) et d’isolation sous vide (version h), permet d’économiser de l’énergie
- L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
- Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
- Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
- Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
- Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
- Refroidissement par air
- Intérieur en acier inox pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; extérieur en acier revêtu de poudre
Spécification
Spécification
| Type | Congélateurs |
| Capacité (impériale) | 15,5 pi3 |
| Capacité (métrique) | 440 L |
| Porte intérieure | 5 |
| Côté charnière | Droite |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Étagères | 5 |
| Affichage | Interface classique |
| Roulettes | Oui |
| Ports | 2 |
| Afficher plus |