Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, UE/R.-U.
Description
- CryoCube™ F570hw, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, VIP, liquides de refroidissement verts et refroidissement par eau, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz (UE/R.-U.)
- Volume : 570 L (20,1 pi³), par exemple jusqu’à 40 000 échantillons
- Un isolement efficace, composé de panels d’isolement traditionnels et d’isolement sous vide, permet d’économiser de l’énergie
- L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
- Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
- Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
- Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
- Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
- Versions à refroidissement par air et refroidissement par eau pour des économies d’énergie supplémentaires
- Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier revêtu de poudre
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 20,1 pi3 |
| Capacité (métrique) | 570 L |
| Porte intérieure | 5 |
| Côté charnière | Droite |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Affichage | Classique |
| Roulettes | Oui |
| Ports | 2 |
| Eau réfrigérée | Oui |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.) |
| Afficher plus |