Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
Code produit 17887917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
4 x 2
4 x 3
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 8
Hauteur (métrique):
276 mm
324 mm
331 mm
334 mm
412 mm
414 mm
449 mm
Étagères:
2 niveaux
3 niveaux
4 niveaux
5
6
8
Dimensions (L x l x H):
5,5 x 22,2 x 10,9 po
5,5 x 22,2 x 12,8 po
5,5 x 22,2 x 13 po
5,5 x 22,2 x 13,5 po
5,5 x 22,2 x 16,2 po
5,5 x 22,2 x 16,3 po
5,5 x 22,2 x 17,7 po
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Hauteur (métrique) Étagères Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17887917 4 x 5 334 mm 5 5,5 x 22,2 x 13,5 po 1 pièce
15814108 4 x 8 449 mm 8 5,5 x 22,2 x 17,7 po 1 pièce
17789988 4 x 3 414 mm 3 niveaux 5,5 x 22,2 x 16,3 po 1 pièce
17894767 4 x 6 412 mm 6 5,5 x 22,2 x 16,2 po 1 pièce
17372140 4 x 3 324 mm 3 niveaux 5,5 x 22,2 x 12,8 po 1 pièce
17171812 4 x 2 276 mm 2 niveaux 5,5 x 22,2 x 10,9 po 1 pièce
17877917 4 x 4 331 mm 4 niveaux 5,5 x 22,2 x 13 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17887917 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001082910
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
  • Étagère en acier inoxydable pour boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Capacité Boîtes
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 20
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) 64 mm Boîtes
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 22,2 x 13,5 po
Longueur (métrique) 563 mm
Comprend Portoir
Type de produit Rack de congélateur
Étagères 5
Hauteur (métrique) 334 mm
Array 4 x 5
Largeur (métrique) 140 mm