Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740
Code produit 15703409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
F740hi
F740hiw
Nbre de racks par kit:
3 tablettes avec poignée à droite
3 étagères avec poignée gauche
5 tablettes avec poignée à droite
5 étagères avec poignée gauche
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Nbre de racks par kit Conditionnement
15703409 F740hi 3 étagères avec poignée gauche 1 pièce
15922381 F740hi 3 tablettes avec poignée à droite 1 pièce
15932381 F740hi 5 étagères avec poignée gauche 1 pièce
15942381 F740hi 5 tablettes avec poignée à droite 1 pièce
15962381 F740hiw 3 étagères avec poignée gauche 1 pièce
15982381 F740hiw 5 étagères avec poignée gauche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15703409 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur F740320011
Un laboratoire de pointe grâce aux produits Eppendorf en promotion cet automne
Utilisez le code promo 27953
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’isolation en mousse de polyuréthane, combinée à un système de refroidissement très efficace, permet d’atteindre et de maintenir des températures ultra-basses. Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740 est reconnu pour son efficacité énergétiq
  • La mousse isolante traditionnelle, renforcée par des panneaux d’isolation sous vide dans le corps de l’appareil et les renforcements isolants en polyuréthane au niveau de la porte garantissent une isolation efficace
  • Porte externe avec une poignée à gauche ou à droite pour optimiser son utilisation dans votre laboratoire
  • Panneau de commande encastré, facile à lire, au niveau des yeux, avec fonction d’alarme
  • Les portes intérieures isolées et scellées minimisent les pertes de froid lors de l’accès aux échantillons
  • Équipés de trois ou cinq compartiments pouvant être complétés de racks Eppendorf ou d’autres marques reconnues
  • Chaque étagère possède une buse d’aération permettant de rapidement régler la température
  • Les congélateurs à températures ultra-basses sont adaptés au stockage et à la conservation de tous types de matériaux / d’échantillons biologiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Refroidissement par air
Capacité (métrique) 740 L
Modèle de porte Poignée à gauche
Porte intérieure 3
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Étagères 3
Nbre de racks par kit 3 étagères avec poignée gauche
Certifications/Conformité CE
Affichage Clavier
Garantie 5 ans
Modèle F740hi
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz