Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Rack F740
Description
- rack d'accès latéral (MAX)
- Matériau : Acier inoxydable
- Pour le congélateur ULT : CryoCube™ Série F740 à 3 compartiments
- Pour le congélateur ULT : CryoCube Série F740 à 3 compartiments
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Capacité | Boîtes |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Positions | 20 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 56.9 × 13.9 × 33.9 cm |
| Longueur (métrique) | 563 mm |
| Afficher plus |