Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
Code produit 15937085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Systèmes de secours:
CO2 (installé en usine)
LN2 (installé en usine)
Non disponible
Enregistreur graphique:
Non
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Systèmes de secours Enregistreur graphique Conditionnement
15937085 CO2 (installé en usine) Non 1 pièce
15917095 LN2 (installé en usine) Non 1 pièce
15957075 Non disponible Non 1 pièce
15997095 CO2 (installé en usine) Étalon 1 pièce
15977105 LN2 (installé en usine) Étalon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15937085 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur F740342011
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740h, doté de 3 étagères, dispose d’une porte extérieure arborant une poignée à gauche
  • Interface LED classique
  • Liquides de refroidissement verts
  • Refroidissement par air
  • Poignée : Côté gauche
  • 3 étagères intérieures
  • 100-240 V / 50-60 Hz
  • Volume : 740 L (26,1 pi3)
  • Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
  • Contient jusqu’à 57 600 échantillons
  • Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
  • Intérieur : Acier inoxydable
  • Extérieur : Acier thermolaqué
  • Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
  • 3 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température (point de consigne) Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
Modèle de porte Hermétique, isolée
Porte intérieure 3
Côté charnière Droite
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Étagères 3
Affichage LED
Dimensions (P x l x H) extérieures 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 62,1 x 86,5 x 139 cm
Enregistreur graphique Non
Protection des points de consigne Protection par mot de passe
Systèmes de secours CO2 (installé en usine)
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation d’énergie Consomme 11,8 kWh/jour
Réfrigérant R290 / R170
Capacité Échantillons (57 600)