Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
Code produit 15957085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Systèmes de secours:
CO2 (installé en usine)
LN2 (installé en usine)
Non disponible
Enregistreur graphique:
Non
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Systèmes de secours Enregistreur graphique Conditionnement
15957085 CO2 (installé en usine) Non 1 pièce
15937095 LN2 (installé en usine) Non 1 pièce
15917105 CO2 (installé en usine) Étalon 1 pièce
15997105 LN2 (installé en usine) Étalon 1 pièce
15977075 Non disponible Étalon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15957085 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur F740342021
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur Eppendorf™ CryoCube™ F740h, doté de 3 étagères, dispose d’une porte extérieure arborant une poignée à droite
  • Interface LED classique
  • Liquides de refroidissement verts
  • Refroidissement par air
  • Poignée : Côté droit
  • 3 étagères intérieures
  • 100-240 V / 50-60 Hz
  • Volume : 740 L (26,1 pi3)
  • Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
  • Contient jusqu’à 57 600 échantillons
  • Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
  • Intérieur : Acier inoxydable
  • Extérieur : Acier thermolaqué
  • Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
  • 3 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température (point de consigne) Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
Modèle de porte Scellé
Porte intérieure 3
Côté charnière Gauche
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Étagères 3
Affichage LED
Eau réfrigérée Non
Enregistreur graphique Non
Systèmes de secours CO2 (installé en usine)
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation d’énergie Consomme 11,8 kWh/jour
Réfrigérant R290 / R170
Capacité Échantillons (57 600)