Learn More
Congélateur coffre CryoCube FC660h
Description
- Joints de qualité supérieure pour une uniformité optimale de la température
- L’orifice d’aération sur le côté optimise la consommation énergétique et améliore l’uniformité tout en facilitant l’accès à l’intérieur
- Panneaux isolants sous vide supplémentaires pour des économies d’énergie
- La poignée ergonomique nécessite moins d’effort et permet un accès facile
- Nouveaux ventilateur, compresseur et condenseur haute efficacité
- Réduction du coût énergétique de près de 30 % par rapport au CryoCube FC660
- Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier avec revêtement par pulvérisation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 660 L |
| Gamme de températures | -50° C à -86° C |
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| Nbre de racks par kit | 40 |
| Modèle | Congélateur-coffre CryoCube FC660h |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 84 x 207 x 107,5 cm |
| Tension | 208/230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Réfrigérant | R290/R170 |