Learn More
Eppendorf™ CryoCube, Premium& HEF Alimentation de secours CO2 , 230 V
Code produit 11632834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11632834 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11632834 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur U90430008
 Article restreint
En stock
Avec les systèmes de secours Eppendorf, en cas de coupure de courant, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter. Équipés d’une batterie de secours, ils maintiennent vos échantillons de congélateur à une température préréglée pour une durée temporaire. Ils peuvent être installés en usine avec votre congélateur ou être installés sur place.
Système de secours au CO2, 230 V/50 Hz, CryoCube™ série F570, CryoCube™ Série FC660, Premium et HEF™ - Équipé d'une batterie de secours pour protéger temporairement le contenu de votre congélateur en cas de panne de courant - Disponible en CO2 liquide et en LN2. Le CO2 liquide peut maintenir des températures entre -50 °C et -50 °C.°C et -70 °C, alors que LN2 peut descendre jusqu'à -85 °C- Les deux systèmes peuvent être installés en usine lors de votre commande de congélateur ou installés ultérieurement sur place - Info : Le CO2 et le LN2 ne sont pas des systèmes interchangeables - Pour Premium U410 ; U410 HEF; CryoCube Série F570 ; CryoCube Série FC660
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateurs
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz