Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de stockage cryogénique à haut rendement CryoExtra™ avec batterie de secours, 463 L
Code produit 17304650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
463 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17304650 463 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17304650 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CE8120BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34758.43€
    32700.00€ / 1 pièces
    Économisez 2058.43€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant ainsi une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Conception pour le stockage en phase liquide et en phase vapeur, la série Thermo Scientific™ CryoExtra™ comprend une surveillance automatisée de la température, un contrôle de niveau de LN2 basé sur microprocesseur et des systèmes intégrés de batterie de secours, offrant une tranquillité d’esprit pour les échantillons précieux.
Flexibilité
  • CryoExtra accepte les racks verticaux et horizontaux
  • Ergonomique pour l’utilisateur et espace de travail pratique et intégré
  • Conçu pour le stockage en phase vapeur
  • Étape de pliage pour le confort de l’utilisateur
Qualité
  • Uniformité de température exceptionnelle
  • Grand affichage de la température à DEL
  • Couvercle verrouillable pour protéger les échantillons
  • Moniteur et alarmes de température avancés
  • Contrôle de niveau LN2 basé sur microprocesseur
Inclut :
Système intégré de batterie de secours : alimentation grâce à la batterie utilisée pour maintenir l’alimentation du dispositif de commande pour les mises à jour de température et de niveau pendant une coupure de courant.
Tuyau flexible en acier inox de 0,5 po, évasement de 45°, 1,8 m (6 po)
Matériel nécessaire :
Cuve d’alimentation LN2 basse pression, 22 psi (vendu séparément)
Compatibles avec :
Demandez à votre représentant du service client des racks et accessoires pour les systèmes de stockage CryoExtra.
Remarque :
Hauteur du produit : 77 po pour CryoExtra 20 et CryoExtra 40, 88 po pour CryoExtra 80, 93 po pour CryoExtra 94
Informations de commande :
  • Racks, boîtes, cadres et dispositifs d’élévation en option permettant de créer un système d’inventaire organisé qui assure un stockage optimal en phase liquide ou vapeur. Pour plus d’informations, contactez votre service client ou votre responsable de compte.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Stockage cryogénique LN2 à remplissage automatique
Capacité (impériale) 16,35 f^3
Capacité (métrique) 463 L
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Isolation Vide
Finition externe Acier inoxydable
Certifications/Conformité CE
Roulettes Roulettes de 3 in (standard)
Dimensions (L x l x H) extérieures 32 x 32 x 65 in (813 x 813 x 1651 mm)
Diamètre (impériale) 32 in
Diamètre (impériale) col interne 12,5 in
Diamètre (métrique) 855 mm
Diamètre (métrique) col interne 317 mm
Options de surveillance Raccord d'accès pour sonde indépendante
Sécurité d’accès Aucune
Systèmes de secours Non disponible
Ampérage 0,73 A à 110 V et 0,35 A à 230 V
Tension 100/230 V
Alimentation électrique 100 - 230V
Fréquence 50/60 Hz
Capacité en flacons 19 500 flacons de 2 ml (capacité maximale)
Poids à l’expédition (impériale) 765 lb
Poids à l’expédition (métrique) 348 kg
Poids (impériale) 515 lb
Poids (métrique) 234 kg (vide)
Capacité Flacons (19500 x 2 ml)