Learn More
Descrizione
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Boîtes en carton
- Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Boîtes en polycarbonate
- Verticale (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81)
- Carrée (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81 ; 4 ml avec division cellulaire par 81)
Boîtes en acier inoxydable†
- Carrée (2 ou 4 ml)
- Triangulaire (2 ml)
Specifica
Specifica
| Type | Boîte en carton |
| Capacité (impériale) | 7,06 ft3 |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Comprend | 81-cell Divider |
| Capacité en flacons | 81 |
| Capacité | Boîtes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?