Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes cryogéniques
Code produit 11781569 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 flacons
4 flacons
Boîte cryogénique carrée
CryoPlus 1,2,3,4
cryoboîtes
racks CryoPlus
Type:
Boîte en acier inoxydable
Boîte en carton
Rack vertical en phase liquide
Séparateur en carton
Capacité:
Boîtes
Boîtes cryogéniques
Capacité en flacons:
25
40
81
100
300
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Capacité Capacité en flacons Conditionnement
11781569 cryoboîtes Séparateur en carton Boîtes 81 1 pièce
15853600 Boîte cryogénique carrée Séparateur en carton Boîtes 25 1 pièce
11804550 racks CryoPlus Séparateur en carton Boîtes 100 1 pièce
10222240 2 flacons Boîte en carton Boîtes cryogéniques 100 1 pièce
15162784 4 flacons Boîte en carton Boîtes 100 1 pièce
10465245 cryoboîtes Séparateur en carton Boîtes 40 1 pièce
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Boîte en carton Boîtes 40 1 pièce
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Boîte en carton Boîtes 81 1 pièce
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Boîte en carton Boîtes 81 1 pièce
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Boîte en acier inoxydable Boîtes 100 1 pièce
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Rack vertical en phase liquide Boîtes 300 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11781569 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    25.40€ / 1 pièces
    Économisez 1.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
CryoPlus
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Boîtes en carton
  • Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
  • Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Boîtes en polycarbonate
  • Verticale (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81)
  • Carrée (2 ml avec division cellulaire par 100 ou 81 ; 4 ml avec division cellulaire par 81)
Boîtes en acier inoxydable†
  • Carrée (2 ou 4 ml)
  • Triangulaire (2 ml)
†Les boîtes en acier inox ne contiennent pas de séparateurs à alvéoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Séparateur en carton
Capacité (métrique) 5 mL
À utiliser avec (équipement) cryoboîtes
Comprend 81-cell
Capacité en flacons 81
Capacité Boîtes