Description
CryoPlus
Maximisez la capacité de stockage avec les boîtes de cryoconservation Thermo Scientific.
Boîtes en carton
- Verticale (2 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Carrée (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 100 alvéoles)
- Triangulaire (2, 4 ou 5 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Boîtes en polycarbonate
- Verticale (2 ml avec séparateur à 100 ou 81 alvéoles)
- Carrée (2 ml avec séparateur à 100 ou 81 alvéoles ; 4 ml avec séparateur à 81 alvéoles)
Boîtes en acier inoxydable†
- Carrée (2 ou 4 ml)
- Triangulaire (2 ml)
Specifications
Specifications
| Type | Séparateur en carton |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte cryogénique carrée |
| Comprend | 25-cell |
| Capacité en flacons | 25 |
| Capacité | Boîtes |