Learn More
Scilabub™ Gants cryogéniques longueur mi-bras Frosters™
Code produit 11893831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Conditionnement:
1 paire
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11893831 Grande 1 paire
11883831 Moyen 1 paire
11883801 Standard 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11893831 Fournisseur Scilabub™ Code fournisseur GLO/CML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00€
    180.41€ / 1 paires
    Économisez 211.59€
    53% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants cryogéniques en polyimide Frosters™ ont été spécialement développés pour la manipulation d’objets très froids, généralement pour les objets stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (allant de -120°C à -190°C).
La couche intermédiaire est en microfibre spéciale polyoléfine/polyester, qui est presque deux fois plus efficace dans l’isolation thermique qu’une épaisseur similaire de moins. Cela minimise le transfert de chaleur sans être aussi épais que lourd. La couche intérieure est en coton pour un port confortable. Ils sont fabriqués selon les tailles EN 420 et ont été testés selon les normes EN388 (2, X, 2, X, ) et EN511 -contact froid 2, convectif froid 2, Flexibilité PASS. Évitez tout contact avec des produits à base d’alcool. Pour réduire la masse autour des doigts, les trous des coutures n’ont pas été scellés. En utilisation normale, cela n’a pas prouvé un problème, cependant, les gants ne doivent pas être immergés dans de l’azote liquide et il n’est pas conseillé de les utiliser au-dessus de -80°C. Très durables, ils conservent leur flexibilité (même si un certain raidissement apparaît) pendant de longues périodes en atmosphères froides. Matériau extérieur en polyimide, polyoléfine avec un peu de polyester comme remplissage et doublure en coton. Fabriqué selon la norme EN511.Développé pour la manipulation d’objets très froids, généralement ceux stockés dans la phase vapeur de l’azote liquide (dans la plage allant de -120°C à -190°C).
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Tissu
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Quantité 1/boîte
Résistant à Eau