Learn More
Cole Parmer Étiquettes cryogéniques
Code produit 12867690 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1-9/32 x 1/2 po.
Conditionnement:
1700 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) Conditionnement
12867690 1-9/32 x 1/2 po. 1700 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12867690 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 6220670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    125.24€ / 1700 pièces
    Économisez 1.76€
    1% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Les étiquettes cryogéniques Cole Parmer doivent être utilisées avec des imprimantes laser. Les feuilles résistantes à la chaleur et restant à plat ne se bloquent pas dans les imprimantes laser.
Spécification
Type d’adhésif Basse température
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Dimensions (impériale) 1-9/32 x 1/2 po.
Plage de températures (métrique) entre -190°C et +150°C
Largeur (impériale) 0,5 po