Learn More
Cole-Parmer™ Étiquette cryogénique pour imprimantes laser
Code produit 15319091 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15319091 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15319091 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0653006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.73€
    81.86€ / 1 pièces
    Économisez 3.87€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'étiquette cryogénique pour imprimantes laser est idéale pour le stockage cryogénique, résistant à des températures °de -321 F à +302 °F (-196 °C à +150 °C).
  • N'obstrue pas les imprimantes laser.
  • Résistant aux détergents, aux huiles, aux solvants et aux agents caustiques, sans s'écailler ni se détacher.
  • Ces étiquettes, qui ne bloqueront pas les imprimantes laser, résisteront au stockage conventionnel et cryogénique jusqu'à -321 °F (-196 °C), °aux bains d'eau bouillante jusqu'à 212 °F (100 °C) °et à la chaleur sèche jusqu'à 302 °F (150 °C).
  • Les étiquettes adhèrent à la plupart des plastiques, au verre et aux métaux.
Spécification
Type d’adhésif Peel and Stick
Couleur Blanc
Finition Opaque
Format Étiquette
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage des tubes et racks de stockage cryogénique
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Plage de températures (impériale) -321 °F à +302 °F
Plage de températures (métrique) -196° jusqu'à +150 °C
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm