Learn More
Bel-Art™ Étiquettes de stockage cryogénique
Code produit 16584670 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,5 à 1,5 ml
Tubes de 1,5 à 2 ml
Tubes de 1,5 à 2 ml
Forme:
Rectangle
Rond
Quantité:
1 000/paquet
20 feuilles, 1700 étiquettes
5 000 / Roll, 1 Roll/PK
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Forme Quantité unitSize
16584670 Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Vert Tubes de 0,5 à 1,5 ml Rond 5 000 / Roll, 1 Roll/PK 1 rouleau
15887694 Blanc Tubes de 1,5 à 2 ml Rectangle 20 feuilles, 1700 étiquettes 1 pièce
17779109 Blanc Tubes de 1,5 à 2 ml Rectangle 1 000/paquet 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16584670 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134929502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résiste au froid extrême, y compris à l’azote liquide.
  • Adhésif solide et permanent offrant une bonne adhérence au verre, au plastique et au carton
  • Organisation et étiquetage des échantillons pour le stockage à froid à court ou à long terme
  • Disponible en feuilles ou rouleaux
  • Pour -196 °C environnements
  • Étiquettes en forme de point et de rectangle de 0,5 à 2 ml pour les tubes cryogéniques
  • étiquetage de 67 x 25 mm pour le grand tube, la boîte cryogénique et le support
  • Étiquette enduite d’une épaisseur totale de 7 mil
  • À utiliser avec des encres d’imprimante et des marqueurs / stylos non solubles dans l’eau ou avec un stylo pour surface humide
  • Pour faciliter le retrait des étiquettes, utilisez Label-Off™ Retirez l’étiquette
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Revêtement Laminée
Couleur Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Vert
Affichage Blanc
Finition Semi-brillant
Format Rouleau
Matériau Polyester
Printable Sides Impression unilatérale
Print Technology Fusée d’encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Néant
À utiliser avec (application) Pour -196 °C environnements
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0,5 à 1,5 ml
Quantité 5 000 / Roll, 1 Roll/PK
Forme Rond
Dimensions (métrique) Dia. : 9,5 mm
Dimensions (LxW) 9.5 x 9.5 mm
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 0,375 in
Largeur (métrique) 9.5 mm
Diamètre (métrique) 9.5 mm