Learn More
Bel-Art™ Étiquettes de stockage cryogénique
Code produit 17779109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Vert
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,5 à 1,5 ml
Tubes de 1,5 à 2 ml
Tubes de 1,5 à 2 ml
Forme:
Rectangle
Rond
Quantité:
1 000/paquet
20 feuilles, 1700 étiquettes
5000/rouleau, 1 rouleau/paquet.
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Forme Quantité Conditionnement
17779109 Blanc Tubes de 1,5 à 2 ml Rectangle 1 000/paquet 1 rouleau
15887694 Blanc Tubes de 1,5 à 2 ml Rectangle 20 feuilles, 1700 étiquettes 1 pièce
16584670 Jaune, Rouge, Violet, Bleu, Vert Tubes de 0,5 à 1,5 ml Rond 5000/rouleau, 1 rouleau/paquet. 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17779109 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F134923301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.75€
    28.37€ / 1 rouleaux
    Économisez 7.38€
    20% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Résiste au froid extrême, y compris à l’azote liquide.
  • Adhésif solide et permanent offrant une bonne adhérence au verre, au plastique et au carton
  • Organisation et étiquetage des échantillons pour le stockage à froid à court ou à long terme
  • Disponible en feuilles ou rouleaux
  • Pour les environnements °à -196 °C
  • Étiquettes en forme de point et de rectangle adaptées aux tubes cryogéniques de 0,5 à 2 mL
  • Rectangle de 67 x 25 mm pour l'étiquetage des grands tubes, des boîtes cryogéniques et des supports
  • Étiquette enduite d’une épaisseur totale de 7 mil
  • À utiliser avec des encres d’imprimante et des marqueurs / stylos non solubles dans l’eau ou avec un stylo pour surface humide
  • Pour retirer facilement les étiquettes, utilisez Label-Off™ Détachant d'étiquettes
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Revêtement Laminée
Couleur Blanc
Affichage Blanc
Finition Semi-brillant
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Néant
À utiliser avec (application) Pour les environnements °à -196 °C
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 à 2 ml
Quantité 1 000/paquet
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 33 x 13 mm (l x H)
Dimensions (L x l) 33 x 13 mm
Longueur (impériale) 1,2 in
Largeur (impériale) 0,50 po
Largeur (métrique) 13 mm