Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes pour flacons cryogéniques
Code produit 11394015 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortis (bleu, rouge, jaune)
Blanc
Hauteur (métrique):
5 cm
7,5 cm
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11394015 Blanc 7,5 cm 12 pièces
12305043 Assortis (bleu, rouge, jaune) 5 cm 12 pièces
11374015 Blanc 5 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394015 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS2860B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.62€
    34.60€ / 12 pièces
    Économisez 7.02€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Sélectionnez la taille de boîte requise et faites correspondre la séparation aux exigences du tube. Les boîtes pour flacons cryogéniques Heathrow Scientific™ sont construites à base de carton avec des trous perforés pour permettre la circulation de
  • Stocker dans du LN2, ou dans des congélateurs mécaniques
  • Les couleurs facilitent l’identification et le tri
  • Les orifices d’aération inférieurs permettent une circulation et une élimination plus rapides de l’air froid, de la vapeur ou du LN2
  • Toutes les empreintes de boîte sont de 133 x 133mm, sélectionnez deux hauteurs différentes
  • Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité Tubes de 1,5 à 2 ml
Comprend Couvercle
Quantité 12/Bte
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 75 mm
Longueur (impériale) 5,2 in
Longueur (métrique) 13,3 cm
Largeur (impériale) 5,2 in
Largeur (métrique) 13,3 cm
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,5 cm