Learn More
Corning™ Pinces de préhension pour flacons cryogéniques
BIOPHARMA
Code produit 15565535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15565535 5/Pk. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15565535 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.10€
    56.56€ / 5 pièces
    Économisez 2.54€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour trier ou déplacer facilement des flacons tout en maintenant la stérilité. Les pinces de préhension des flacons cryogéniques Corning™ sont dotées d’une conception unique pour saisir les flacons cryogéniques à filetage interne ou externe.
Les pinces de préhension des flacons cryogéniques sont dotées d’une conception unique pour saisir les flacons cryogéniques à filetage interne ou externe. Les pinces de préhension permettent un triage et un déplacement faciles des flacons tout en maintenant la stérilité et en protégeant les doigts des flacons congelés, de la glace sèche et de l’azote liquide 5/boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pinces de préhension des flacons
À utiliser avec (application) Tri et déplacement des flacons cryogéniques
Longueur (métrique) extérieure 15.2 cm
Quantité 5/Pk.