Learn More
Taylor Wharton™ Système de stockage cryogénique série K 24K avec contrôleur de niveau automatique CryoCon
Code produit 11763769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
360 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11763769 360 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11763769 Fournisseur Taylor Wharton™ Code fournisseur 24K+M505K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29283.92€
    20337.78€ / 1 pièces
    Économisez 8946.14€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes haute capacité de la série K sont compatibles avec divers systèmes de contrôle des stocks. Ils sont reliés à un réservoir d'azote liquide par un tuyau et sont équipés d'un contrôleur de niveau automatique CryoCon qui surveille et contrôle le niveau d'azote liquide.
Système cryogénique 24K
  • Stockage de vapeur ou de liquide
  • Performances sous vide supérieures
  • Cuve sous vide en acier inoxydable/armoire durable à revêtement en poudre
  • Monté sur roulettes
  • Grande capacité – peut contenir jusqu’à 38 350 flacons de 2 ml ou jusqu’à 739 500 pailles de 0,25 ml.
  • Compatible avec différents systèmes de contrôle des stocks
  • Un tuyau relie le 24K à un réservoir d'azote liquide
  • Convient au stockage d'échantillons biologiques ou d'objets plus volumineux tels que des organes destinés à la transplantation.
Système de nivellement CryoCon
  • Surveille et contrôle le niveau d'azote liquide
  • Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux (MDD 93/42/CE).
  • Affichage du niveau et remplissage automatique d'azote
  • Affichage et contrôle de la température
  • Alarmes pour température élevée, défaut du capteur de niveau, faible niveau d'azote, couvercle ouvert et accès non autorisé
  • Permet le remplissage manuel
  • Enregistrement de données via port série pour PC ou imprimante
  • Remplissage simultané ou séquentiel en cas d'installations multiples
  • Raccordement pour commande de dérivation de gaz centralisée
  • Désembuage automatique à l'ouverture du couvercle
  • Refroidissement rapide lorsque le couvercle est fermé
  • Accès et programmation contrôlés par mot de passe
  • Les mises à jour logicielles peuvent être transmises par courriel.
  • Options disponibles : Interface RS 485, dérivation de gaz (individuelle), interface 4-20 mA, 0-2 V et 0-10 V pour l'enregistrement de la température, logiciel PC CryoData, câble PC/imprimante
Spécification
Description Système de stockage cryogénique avec contrôleur de niveau automatique CryoCon
À utiliser avec (application) stockage cryogénique de grande capacité
Comprend Contrôleur CryoCon
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 405.7 lb.
Poids (métrique) 184 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 864 x 965 x 1118 mm
Taux d’évaporation statique 7 L/jour
Diamètre (métrique) 787 mm (cou)
Modèle 24K
Autonomie statique 52 jours
Type Cryoconservateur 24K
Capacité (métrique) 360 L