Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs CryoMed™
Code produit 10590275 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes cryogéniques 1,2 / 2,0 dans CryoMed
Tubes cryogéniques 4,0 / 5,0 dans CryoMed
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10590275 Tubes cryogéniques 4,0 / 5,0 dans CryoMed 1 pièce
10061204 Tubes cryogéniques 1,2 / 2,0 dans CryoMed 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10590275 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.96€
    569.00€ / 1 pièces
    Économisez 52.96€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Améliorez la fonctionnalité des congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific™ CryoMed™ grâce à ces capteurs CryoMed.
Caractéristiques :
  • Capteurs de thermocouple pour tubes cryogéniques, paille de fourreau et échantillons de flacons
  • Inclut une prise mâle
Recommandé dans les cas suivants :
Applications de congélation à débit contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sonde à thermocouple
Type Sonde à thermocouple
Capacité (métrique) 5 mL
À utiliser avec (équipement) Tubes cryogéniques 4,0 / 5,0 dans CryoMed
Type de prise Hommes
Capacité Tube cryogénique, paille de gaine, flacon