Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Code produit p-7213686 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 L
34 L
48 L
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60Hz
Modèle:
Benchtop, Usage général avec imprimante
Benchtop, Usage général sans imprimante
Freestanding, Usage général avec imprimante
Freestanding, Usage général sans imprimante
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Alimentation électrique Modèle Conditionnement
17171802 17 L 220/230 V, 50/60Hz Benchtop, Usage général avec imprimante 1 pièce
17191802 34 L 220/230 V, 50/60Hz Freestanding, Usage général avec imprimante 1 pièce
17111812 48 L 220/230 V, 50/60Hz Freestanding, Usage général avec imprimante 1 pièce
17181802 17 L 220/230 V, 50/60Hz Benchtop, Usage général sans imprimante 1 pièce
17101812 34 L 220/230 V, 50/60Hz Freestanding, Usage général sans imprimante 1 pièce
17121812 48 L 220/230 V, 50/60Hz Freestanding, Usage général sans imprimante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17171802 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSCM17PV
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed (CRF) sont conçus dansun souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, répondant à vos besoins en matière de préparation des échantillons.
Pour les clients issus des domaines de la recherche, la thérapie cellulaire et génétique, de la production de vaccins et de la mise en banque de matériel biologique, le congélateur à taux contrôlé Cryomed (CRF) offre des résultats de congélation précis et reproductibles qui protègent les échantillons contre la congélation intracellulaire. Le CRF Cryomed offre une meilleure traçabilité des données via une interface utilisateur à écran tactile et offre des profils de congélation personnalisables tout en respectant les exigences de la norme 21 CFR part 11 et des BPF.
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed (CRF) sont conçus dans un souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, pour la préparation de vos échantillons et de vos besoins en matière de BPF.
Fonctionnement convivial avec une meilleure traçabilité des données
  • L’écran tactile intuitif permet une configuration, un fonctionnement et une revue faciles d’un cycle de congélation
  • Six profils de congélation prédéfinis et un espace pouvant accueillir jusqu’à 14 profils de congélation définis par l’utilisateur et “personnalisés”
  • L’interface utilisateur à écran tactile intégrée consigne l’utilisation et les événements pour satisfaire aux exigences de la norme 21 CFR part 11
  • L’exportation de données USB des journaux d’exécution de fichiers .pdf satisfait aux exigences de la norme 21 CFR part 11
  • Sécurité des utilisateurs : 3 niveaux d’accessibilité des utilisateurs
  • La fonctionnalité “exécution en dernier” permet l’exécution consécutive du même profil par un toucher de bouton
  • Le logiciel d’interface PC offre des fonctions d’exploitation à distance, un bilan des performances et la création de profils personnalisés
Suivi de l’exécution en temps réel pour la protection des échantillons
  • Les températures de la chambre et de l’échantillon sont surveillées par des thermocouples de type T, ce qui élimine le temps de latence et permet une réactivité “en temps réel”
  • Alarmes standard pour alerter les utilisateurs en cas de pannes de thermocouple, dysfonctionnement de l’élément chauffant, limites de température haut/bas, suivi de la température, panne d’alimentation et fin de cycle
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Imprimante thermique en option
Performances de température fiables pour une utilisation à haut débit
  • Les électrovannes doubles sont conçues pour équilibrer le volume d’injection LN2 pour un contrôle précis de la température et une congélation accélérée
  • L’indicateur de maintenance préventive pour le remplacement du solénoïde LN2 limite les temps d’arrêt
  • Contrôle de la température et uniformité grâce à un système de manipulation de l’air et d’anneau d’injection d’azote liquide
  • Compatible avec les techniques de nettoyage VHP
  • Mousse isolante respectueuse de l’environnement
  • Acier inoxydable de type 304 avec revêtement externe peint
La garantie varie selon les régions. Contactez votre représentant local pour en savoir plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur à débit contrôlé
Capacité (impériale) 0,6 ft3
Capacité (métrique) 17 L
Gamme de températures -180° à +50°C
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Finition externe Acier thermolaqué
Certifications/Conformité CE
Modèle Benchtop, Usage général avec imprimante
Affichage Interface utilisateur à écran tactile
Garantie La garantie varie selon les régions. Consultez votre responsable de compte local pour obtenir plus d’informations
Chargement des échantillons Chargement par l’avant
Dimensions (P x l x H) extérieures 24,3 x 37,3 x 21,7 in (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 13 x 7 x 12 in (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Options de surveillance Alarms, Remote Alarm Contacts
Sorties de données Exportation des données via USB
Enregistreur de données intégré Oui
Programmabilité PC Logiciel d’interface PC pris en charge
Connectivité Compatible avec Thermo Fisher Connect
Ampérage 12 A
Type de prise UE
Tension 208/230 V
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60Hz
Capacité en flacons <380
Compresseur Air-cooled
Poids (impériale) 154 lb
Poids (métrique) 69,8 kg