Learn More
RETSCH CryoMill
Code produit 13454886 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension
13454886 100/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13454886 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.749.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18470.00€
    13291.25€ / 1 pièces
    Économisez 5178.75€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-01-2027
Conçu pour le broyage cryogénique. Les broyeurs cryogéniques CryoMill Retsch™ offrent une grande puissance de broyage par impact de billes, ce qui garantit une efficacité de broyage parfaite.
  • Broyage cryogénique puissant par impact et frottement, jusqu’à 30 Hz
  • 3 modes de broyage différents (cryogénique, à sec ou à l’état humide à température ambiante)
  • Système LN2 fermé (recharge automatique) pour une sécurité accrue, évite tout contact de l’utilisateur avec de la LN2
  • Bols de broyage avec bouchon vissé pour un broyage pratique et sans perte
  • Large gamme d’accessoires, notamment divers systèmes d’alimentation en LN2, tailles de bols et de billes, racks adaptateurs, matériaux
  • Faible consommation de LN2
  • Interface utilisateur clairement structurée, 9 SOP mémorisables
  • Cycles de refroidissement et de broyage programmables (10 s à 99 min)
  • Bol en céramique disponible
Spécification
Type de produit CryoMill
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 675 x 385 x 370 mm
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Agriculture, biologie, chimie / plastique, matériaux de construction, ingénierie / électronique, environnement / recyclage, alimentation, géologie / métallurgie, verre / céramique, médecine / produits pharmaceutiques
Hauteur (métrique) 370 mm
Indice IP IP30
Longueur (métrique) 675 mm
Phase Monophasé
Tension 100/240 V
Largeur (métrique) 385 mm
Fréquence 50/60 Hz