Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Boîtes, cadres et séparateurs
Code produit 10091584 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Capacité:
Flacons (2 ml)
Sachets (25 ml)
Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml)
Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml)
Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml)
Sachets Gambro DF-200 (500 ml)
Sachets Gambro DF-700 (700 ml)
Type:
Boîte coulissante
Cadres, phase liquide
Cadres, phase vapeur
Cassettes
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
Séparateur de plate-forme
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité Type Conditionnement
10091584 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) Cassettes 1 pièce
11841200 CryoPlus 3 Sachets Gambro DF-200 (500 ml) Séparateur de plate-forme -
11851200 CryoPlus 3 Sachets Gambro DF-700 (700 ml) Séparateur de plate-forme 1 pièce
17846568 CryoPlus 3 Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) Séparateur de plate-forme 1 pièce
11861200 CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-200 (500 ml) Séparateur de plate-forme 1 pièce
11857993 CryoPlus 2 Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) Séparateur de plate-forme 1 pièce
10705725 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-200 (500 ml) Cassettes 1 pièce
17843394 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-700 (700 ml) Cassettes 1 pièce
10386764 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) Cassettes 1 pièce
15549251 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-200 (500 ml) Cassettes 1 pièce
15542066 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-700 (700 ml) Cassettes 1 kit
11821200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Gambro DF-200 (500 ml) Cadres, phase liquide 1 pièce
11831200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) Cadres, phase liquide 1 pièce
15700797 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) Cadres, phase liquide 1 pièce
11847993 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) Cadres, phase liquide 1 pièce
15511701 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Flacons (2 ml) Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur 1 pièce
12790348 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) Cassettes 1 pièce
15247476 CryoPlus 1 Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) Séparateur de plate-forme 1 pièce
15227476 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) Cadres, phase vapeur 6 pièces
15366524 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) Cadres, phase liquide 1 pièce
15855232 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Sachets (25 ml) Boîte coulissante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 10091584 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4000335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.16€
    71.01€ / 1 pièces
    Économisez 10.15€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons. Les canisters, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2. Idéal pour stock
Cadres (liquide)
  • Capacité du sac : 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 cartouches
  • Capacité du sac : 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4  cartouches
  • Capacité du sac : 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4  cartouches
  • Sac de 500 ml, Gambro DF-200, peut contenir 4  cartouches
  • Sac de 700 ml, Gambro DF-700, peut contenir 4  cartouches
Boîtes
  • Capacité du sac : 50 ml, Fenwal 4R9951, cartouche de bras oscillant
  • Capacité du sac : 250 ml, Fenwal 4R5461, cartouche coulissante
  • Capacité du sac : 500 ml, Fenwal 4R5462, cartouche coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plate-forme
  • 50 mL Fenwal 4R9951 pour cadres et cartouches
  • 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et cartouches
  • 500 mL Fenwal 4R5462 pour cadres et cartouches
  • 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
  • 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cassettes
Capacité (métrique) 700 mL
Modèle de porte Coulissant
À utiliser avec (équipement) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Capacité Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml)