Learn More
- Home
- Products
- Produits de stockage à froid
- Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs
- Thermo Scientific™ CryoPlus™ Boîtes, cadres et séparateurs
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Boîtes, cadres et séparateurs
Code produit 17846568 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Capacité:
Flacons (2 ml)
Sachets (25 ml)
Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml)
Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml)
Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml)
Sachets Gambro DF-200 (500 ml)
Sachets Gambro DF-700 (700 ml)
Type:
Boîte coulissante
Cadres, phase liquide
Cadres, phase vapeur
Cassettes
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
Séparateur de plate-forme
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
6 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Type | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 17846568 | CryoPlus 3 | Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) | Séparateur de plate-forme | 1 pièce |
| 11841200 | CryoPlus 3 | Sachets Gambro DF-200 (500 ml) | Séparateur de plate-forme | - |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Sachets Gambro DF-700 (700 ml) | Séparateur de plate-forme | 1 pièce |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-200 (500 ml) | Séparateur de plate-forme | 1 pièce |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) | Séparateur de plate-forme | 1 pièce |
| 10705725 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-200 (500 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 17843394 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-700 (700 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 10091584 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 10386764 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 15549251 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-200 (500 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 15542066 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-700 (700 ml) | Cassettes | 1 kit |
| 11821200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Gambro DF-200 (500 ml) | Cadres, phase liquide | 1 pièce |
| 11831200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) | Cadres, phase liquide | 1 pièce |
| 15700797 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) | Cadres, phase liquide | 1 pièce |
| 11847993 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R5462 (500 ml) | Cadres, phase liquide | 1 pièce |
| 15511701 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Flacons (2 ml) | Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur | 1 pièce |
| 12790348 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) | Cassettes | 1 pièce |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) | Séparateur de plate-forme | 1 pièce |
| 15227476 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) | Cadres, phase vapeur | 6 pièces |
| 15366524 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) | Cadres, phase liquide | 1 pièce |
| 15855232 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Sachets (25 ml) | Boîte coulissante | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17846568
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
4000050
-
2696.86€
2440.00€ / 1 pièces
Économisez 256.86€
9% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons. Les canisters, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2. Idéal pour stock
Cadres (liquide)
- Capacité du sac : 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 cartouches
- Capacité du sac : 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 cartouches
- Capacité du sac : 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4 cartouches
- Sac de 500 ml, Gambro DF-200, peut contenir 4 cartouches
- Sac de 700 ml, Gambro DF-700, peut contenir 4 cartouches
Boîtes
- Capacité du sac : 50 ml, Fenwal 4R9951, cartouche de bras oscillant
- Capacité du sac : 250 ml, Fenwal 4R5461, cartouche coulissante
- Capacité du sac : 500 ml, Fenwal 4R5462, cartouche coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plate-forme
- 50 mL Fenwal 4R9951 pour cadres et cartouches
- 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et cartouches
- 500 mL Fenwal 4R5462 pour cadres et cartouches
- 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
- 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
Spécification
Spécification
| Type | Séparateur de plate-forme |
| Capacité (métrique) | 700 mL |
| Modèle de porte | Sliding |
| À utiliser avec (équipement) | CryoPlus 3 |
| Capacité | Sachets Fenwal 4R5461 (250 ml) |